Wichtige Dokumente
75073
Natriumoctylsulfat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Octylsulfat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
Qualität
LiChropur™
Mol-Gew.
232.27 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- For the retention of catechols in reversed-phase high-performance liquid chromatography of catecholamines and their congeners.
- For the separation of asymmetric dimethylhydrazine (ADMH) and its decomposition products using ion-pair chromatography.
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?