Merck
72610
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenon
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
Beilstein:
743002
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
376.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
191.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)