71010-576BC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonym(e):
Nucleic acid amplification system
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
GDS Listeria monocytogenes Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples.
Agentur
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Qualitätsniveau
Produktlinie
Assurance GDS®
Haltbarkeit
6-12 mo.
Leistungsmerkmale
0.1 mL amp tubes
Verpackung
pkg of 576 tests
Methode(n)
RT-PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Listeria monocytogenes
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods
- Single-step enrichment reduces handling time
- Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample preparation does not require heating blocks or preparation of reagents
Komponenten
- Listeria monocytogenes Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
Kompatibilität
Testmethode
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
konfiguriert für
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?