Z163961
Schwerkraftsäule
Short
Synonym(e):
Gravity Filter
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
L × ID × AD
33 cm × 24 mm × 28 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gravity column can prevent special moment frame structures from collapsing.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
- Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
- Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
The influence of gravity column continuity on the seismic performance of special steel moment frame structures
ACC Journal, 118, 217-230 (2016)