Merck
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Bakterizide UV-Lampe
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
Allgemeine Beschreibung
Diese bakterizide UV-Lampe ist zum Kontrollieren und Begrenzen der Anzahl von Bakterien in gespeichertem Reinwasser konzipiert. Diese ASM-UV-Lampe, die bei 254 nm emittiert, bestrahlt Wasser in dem Lagertank regelmäßig, um Bakterienwachstum und Biofilmbildung an den Tankwänden zu verhindern. 
Anwendung
UV-Ersatzlampe zur Verwendung mit eigenständigen automatischen Desinfektionsmodulen (ASM) für hochvolumige Systeme.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany