Wichtige Dokumente
70195
Vogel-Johnson-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
VJ-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 16.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L
L-glycine, 10.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone (from casein), 10.0 g/L
phenol red, 0.025 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
Eignung
selective and differential for Staphylococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?