Wichtige Dokumente
59886
Anaerobe Indikatorteststreifen
suitable for microbiology
Synonym(e):
Indikator-Test auf Anaerobier
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of (100 Test Strips per package)
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anaerobe Indicator Test is a sachet containing a test strip saturated with resazurin solution. It is for checking the atmosphere in sealed containers used for incubation. Test Strips are saturated with resazurin in a buffered aqueous solution containing preservatives. Resazurin is a blue dye, used as an oxidation-reduction indicator where a color change from pink to white indicates anaerobic conditions.
Anwendung
Anaerob Indikator-Test enthält mit Resazurin-Lösung gesättigte Teststreifen. Diese dienen der Kontrolle der Atmosphäre, bei anaeroben
Kultivierungen in geschlossenen Gefässen. Ein Farbumschlag von pink nach weiss zeigt anaerobe Bedingungen an.
Kultivierungen in geschlossenen Gefässen. Ein Farbumschlag von pink nach weiss zeigt anaerobe Bedingungen an.
Verpackung
100 Teststreifen pro Packung (gesättigt mit Resazurin in einer gepufferten wässrigen Lösung mit Konservierungsmittel)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Low-oxygen-recovery assay for high-throughput screening of compounds against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51 (4), 1380-1385 (2007)
Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(7), 651-657 (2018-06-15)
Ischemia/reperfusion (I/R) is a major cause of acute kidney injury (AKI), along with delayed graft function, which can trigger chronic kidney injury by stimulating epithelial to mesenchymal transition (EMT) in the kidney canaliculus. Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) is a