Wichtige Dokumente
70132
Azidblutagar (Basis)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
meat extract, 3.0 g/L
sodium azide, 0.2 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptose, 10.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?