72678
Galle-Esculin-Azid-Agar ISO 7899-2:2000
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 7899-2:2000
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bacteriological agar, 15.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
ox bile, 10.0 g/L
peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tyrptone, 17.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH-Endwert
7.1±0.1 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
Enterococcus spp.
Streptococcus spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?