Wichtige Dokumente
61848
Isovaleraldehyd
analytical standard
Synonym(e):
3-Methyl-butyraldehyd, 3-Methylbutanal, NSC 404119
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.96 (vs air)
Dampfdruck
30 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥93.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
464 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1% isovaleric acid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Organoleptisch
pungent
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
32.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
0.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..