Wichtige Dokumente
68301
Hybriscan™ D kit
Drinks, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonym(e):
Beverage HybriScan™D, FastScan Drinks
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HybriScan™D Drinks, suitable for microbiology
Verwendung
sufficient for 96 reactions
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
(HybriScan™)
Methode(n)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Torulaspora spp.
Acetobacter spp.
Alicyclobacillus spp.
Brettanomyces/Dekkera spp.
Candida spp.
Lactobacillus spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
bacteria
molds
yeasts
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)