39851
HybriScan™I Alicyclobacillus
suitable for microbiology
Synonym(e):
HybriScan™I Alicyclobacillus
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)