Merck
64258
Sigma-Aldrich
Dimethylmethylphosphonat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Dimethoxymethylphosphinoxid, Fyrol DMMP, Methanphosphonsäure-Dimethylester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Lineare Formel:
CH3P(O)(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.08
Beilstein:
878263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
181 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphonate
SMILES String
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChIKey
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zum Testen von SXFA-beschichteten chemischen SAW-Sensoren für den Nachweis von Organophosphorverbindungen
Als stimulierender chemischer Wirkstoff für das Testen der Schutzleistung von PSS-Membranen und funktionalisierten Adsorptionsmembranen
Reaktionsmittel für die photokatalytische Oxidation
Zusatzstoff für die Synthese von:
  • Flammschutzmittel mit hohem Phosphorgehalt und ungesättigtem Polyesterharz
  • UV-gehärtetem Epoxyacrylat bzw. mikroverkapseltem Phasenübergangsmaterial
Dimethyl methylphosphonate (DMPP) is generally used as a model compound for catalytic degradation studies due to its structural similarity to the organophosphorus compounds used in chemical warfare agents, pesticides and herbicides.
Sonstige Hinweise
Convenient Wittig-Horner reagent
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Enhanced photocatalytic degradation of dimethyl methylphosphonate in the presence of low-frequency ultrasound
Chen Y-C, et al.
Photochemical & Photobiological Sciences : Official Journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 2(6), 694-698 (2003)
M. Mikolajczyk et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 473-473 (1978)
Study of the catalytic destruction of dimethyl methylphosphonate (DMMP): oxidation over molybdenum (110)
Smentkowski VS, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(22), 6351-6357 (1988)
Cristina Tudisco et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(3), 1782-1789 (2011-12-22)
This paper reports on the preparation of a porous silicon-based material covalently functionalized with cavitand receptors suited for the detection of organophosphorus vapors. Two different isomeric cavitands, both containing one acid group at the upper rim, specifically designed for covalent
P.A. Aristoff
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1765-1765 (1985)