Wichtige Dokumente
63582
D-(+)-Mannose
suitable for microbiology, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
D-Mannopyranose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp (Schmelzpunkt)
133-140 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?