Wichtige Dokumente
1375182
USP
Mannose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Mannose, D-Mannopyranose
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mannose
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
133-140 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Beta Glucan
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Guar Gum
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable