Wichtige Dokumente
62634
LST-MUG-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
L-tryptophan, 1 g/L
tryptose, 20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?