Wichtige Dokumente
79893
Baird-Parker-Agar-Basis (RPF)
NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Baird-Parker-Agar, BPA (RPF), Baird-Parker (RPF)-Agar, RPF = Rabbit Plasma Fibrinogen
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 6888-1:2020
ISO 6888-2:2020
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 20.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 12.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
Rabbit Plasma Fibrinogen
sodium pyruvate, 10.0 g/L
yeast extract, 1.0 g/L
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
Staphylococcus spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?