Wichtige Dokumente
60322
Kaliumhexafluorosilicat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
Dipotassium hexafluorosilicate, Potassium fluorosilicate, Potassium fluosilicate, Potassium silicofluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Dichte
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2K/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
InChIKey
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?