Wichtige Dokumente
01302
Hexafluorokieselsäure
purum, 33.5-35%
Synonym(e):
Fluorkieselsäure, Kieselfluorwasserstoffsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Konzentration
33.5-35%
Verunreinigungen
≤0.003% heavy metals (as Pb)
Dichte
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
1.31 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.2%
phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Kationenspuren
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES String
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
InChIKey
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Fluoridation of fluoridated municipal water supplies.
- Surface modification of calcium carbonate.
- Liquid phase deposition (LPD) of silica.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?