Wichtige Dokumente
59845
Ammoniumsulfat
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
traceable to NIST SRM 194
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
Verlust
≤0.1% loss on drying, 110°C
pH-Wert
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
soluble, clear, colorless
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?