Wichtige Dokumente
55952
Fusarsäure
for HPLC derivatization, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Butyl-picolinsäure, 5-Butyl-pyridin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)