Wichtige Dokumente
472662
Ethylviologendiiodid
99%
Synonym(e):
Ethylviologen-diiodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES String
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?