Merck
856177
Sigma-Aldrich
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-dichlorid Hydrat
98%
Synonym(e):
Gramoxon, Methylviologendichlorid, Paraquatdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14Cl2N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3752782
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[H]O[H].C[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Methylviologendichloridhydrat ist ein bekannter Elektronenakzeptor mit einem ähnlichen Reduktionspotenzial wie das Leitungsband (−0,44 V) von TiO2.
Anwendung
Methylviologendichloridhydrat kann als Elektronentransfermittel verwendet werden und bietet dadurch einen Einblick in die Dynamik des angeregten Zustands von Quantenpunktmaterialien.
Es kann auch als Vermittler bei der Synthese von ultrakleinen bimetallischen PdAg-Nanokatalysatoren eingesetzt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Claudia Montllor-Albalate et al.
Redox biology, 21, 101064-101064 (2018-12-24)
Cu/Zn Superoxide Dismutase (Sod1) is a highly conserved and abundant metalloenzyme that catalyzes the disproportionation of superoxide radicals into hydrogen peroxide and molecular oxygen. As a consequence, Sod1 serves dual roles in oxidative stress protection and redox signaling by both
David B Hicks et al.
Microbiology (Reading, England), 165(9), 1001-1012 (2019-07-17)
Alkaliphilic Bacillus pseudofirmus OF4, which has a broad pH growth range of 7.5 to above 10.5, is yellow-pigmented due to carotenoids. Carotenoids contribute to membrane rigidity and can alleviate cellular oxidative stress. This study was undertaken to gain insight into
Youjia Yu et al.
Frontiers in physiology, 11, 65-65 (2020-03-03)
Paraquat (PQ) is a widely used herbicide which can cause high mortality to humans. However, relatively few studies focus on metabolic feature of PQ intoxication for investigating the underlying mechanisms. Here we performed non-targeted metabolomics profiling of serum samples from
The Journal of Physical Chemistry, 98, 6377-6377 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 6677-6677 (1993)