Wichtige Dokumente
465224
Gelborange S
Dye content 90 %
Synonym(e):
Lebensmittelgelb 3, Sunset Yellow FCF
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
0.617 g/cm3 at 26 °C
λmax
482 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥20000 at 479-485 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
OIQPTROHQCGFEF-QIKYXUGXSA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)