45855
(−)-Bornylacetat
analytical standard
Synonym(e):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChIKey
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 - 194.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 - 90 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?