Wichtige Dokumente
51782
Linalool
analytical standard
Synonym(e):
(±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.17 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChIKey
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?