Wichtige Dokumente
45519
Genit
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Benzolsulfonsäure-2,4-dichlorphenylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)17-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChIKey
OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?