Wichtige Dokumente
35352
Dioxabenzofos
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(RS)-2-Methoxy-4H-1,3,2δ5-benzodioxaphosphinin-2-sulfid, (RS)-2-Methoxy-4H-1,3,2δ5-benzodioxaphosphorin-2-sulfid, 2-Methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulfid, Dioxabenzophos, Salithion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP1(=S)OCc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H9O3PS/c1-9-12(13)10-6-7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
OUNSASXJZHBGAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?