Wichtige Dokumente
32372
Cyantraniliprol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-Brom-1-(3-chlor-2-pyridyl)-4′-cyan-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)-pyrazol-5-carboxanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=C(Cl)C=CC=N2)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
InChI
1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
InChIKey
DVBUIBGJRQBEDP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?