Wichtige Dokumente
41694
5-Hydroxydiclofenac
analytical standard
Synonym(e):
2-[(2,6-Dichlor-phenyl)-amino]-5-hydroxy-benzolessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CC1=CC(O)=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-2-1-3-11(16)14(10)17-12-5-4-9(18)6-8(12)7-13(19)20/h1-6,17-18H,7H2,(H,19,20)
InChIKey
VNQURRWYKFZKJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?