Wichtige Dokumente
1570483
USP
1,3-Propandiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dihydroxypropan, Trimethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
API-Familie
1,3-propanediol
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChIKey
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)