Merck
395132
Sigma-Aldrich
Periodsäure-Lösung -Lösung
1 g/dL in deionized water
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
expiry date on label
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
1 g/dL in deionized water
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Für den Einsatz in dem Periodsäure-Schiff (PAS)-Verfahren Nr. 395 und Silberfärbungsverfahren Nr. HT100.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guillaume Pelletier et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(5), 600-618 (2019-12-31)
Tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP, CAS no. 78-42-2) is a plasticizer and a flame retardant, while di(2-ethylhexyl) phosphoric acid (DEHPA, CAS no. 298-07-7) is an oil additive and extraction solvent. Publicly-available information on repeated exposure to these two related organophosphate compounds is