Wichtige Dokumente
36756
HCH
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers (α:β:γ:δ=1:1:1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
InChIKey
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?