Wichtige Dokumente
35487
4,4′-DDE
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethen, 4,4′-DDE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChIKey
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?