Wichtige Dokumente
34234
Demeton-S-methyl -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
S-[2-(Ethylthio)-ethyl)-O,O-dimethyl-phosphorothioat, Methyldemeton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCSCCSP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C6H15O3PS2/c1-4-11-5-6-12-10(7,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
WEBQKRLKWNIYKK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?