Wichtige Dokumente
34508
Prochloraz-Metabolit BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-[2-(2,4,6-Trichlorphenoxy)-ethyl]-propylamin, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorphenoxy)-ethyl]-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
InChIKey
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?