Wichtige Dokumente
32522
Cyprosulfamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-[4-(Cyclopropylaminocarbonyl)-phenylsulfonyl]-2-methoxy-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
InChIKey
OAWUUPVZMNKZRY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?