Wichtige Dokumente
34507
Prochloraz-Metabolit BTS44595
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Propyl-1-[2-(2,4,6-trichlorphenoxy)-ethyl]-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(OCCN(C(N)=O)CCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18)
InChIKey
MPNJTIZLDHWBFX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?