Merck
33627
Supelco
Alkylphenol Internal Standard Mix 7-Lösung für DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
DIN
EN
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Certan-Flasche
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Komponenten
10 mL Lösung in Aceton enthalten:
4-tert.-Octylphenol (Ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert.-Octylphenolmonoethoxylat (Ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert.-Octylphenol-diethoxylat (Ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (Ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-monoethoxylat (Ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-diethoxylat (Ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)