Merck
33629
Supelco
Alkylphenol-Kit für DIN EN ISO 18857-2
analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
DIN
EN
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Alkylphenol Kit für DIN EN ISO 18857-2 kann für die Analyse von Alkylphenolen, Alkylphenolethoxylaten und Bisphenol A in Wasserproben gemäß ISO/CD 18857-2 mittels Gaschromatographie (GC) in Kombination mit Massenspektrometrie (MS) im SIM-Modus (Selected Ion Monitoring) nach der Elektronenstoß-Ionisierung (EI, Electron Impact) verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Komponenten
Kit-Bestandteile:
33623: 10 ml Lösung in Aceton enthalten:
4-tert-Octylphenol 1 μg/ml
4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylat 1 μg/ml
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylat 1 μg/ml
iso-Nonylphenol, technische Reinheit 5 μg/ml
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylat, technische Reinheit 5 μg/ml
iso-Nonylphenol-di-ethoxylat, technische Reinheit 5 μg/ml
Bisphenol A 1 μg/ml
33627: 10 ml Lösung in Aceton enthalten:
4-tert-Octylphenol (13C6-Ring) 1 μg/ml
4-tert-Octylphenolmonoethoxylat (13C6-Ring) μ1 g/ml
4-tert-Octylphenoldiethoxylat (13C6-Ring) 1 μg/ml
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (13C6-Ring) 1 μg/ml
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenolmonoethoxylat (13C6-Ring) 1 μg/ml
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenoldiethoxylat (13C6-Ring) 1 μg/ml
Bisphenol A (D16) 1 μg/ml
Zusätzlich:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 1 x 1 ml
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Interlaboratory trial on the analysis of alkylphenols, alkylphenol ethoxylates, and bisphenol A in water samples according to ISO/CD 18857-2..
Stottmeister E, et al.
Analytical Chemistry, 81(16), 6765-6773 (2009)