Wichtige Dokumente
33565
4-tert.-Octylphenol-Ring-13C6 -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol-13C6, 4-tert-OP-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)CC(C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChIKey
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?