Wichtige Dokumente
335495
Tris(4-nitrophenyl)amin
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
~97% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H
InChIKey
LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?