P7632
Pararosanilin-Base
crystalline
Synonym(e):
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Pararosanilin-Base, crystalline
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Farbe
purple
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
InChIKey
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?