Wichtige Dokumente
764671
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
Synonym(e):
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-136 °C
SMILES String
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
InChIKey
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)