Merck
296821
Sigma-Aldrich
Nonan
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
n-Nonan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.26
Beilstein:
1696917
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
4.41 (vs air)
Dampfdruck
0.18 psi ( 37.7 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
401 °F
Expl.-Gr.
2.9 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−53 °C (lit.)
Dichte
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nonan ist ein lineares Alkan, das hauptsächlich in Flugzeugtreibstoffen vorkommt.
Anwendung
  • Metabolomic analysis reveals Ligilactobacillus salivarius CCFM 1266 fermentation improves dairy product quality.: Die Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Nonan als Marker für flüchtige organische Verbindungen (VOC) in Metabolomik-Studien zur Beurteilung der Qualitätsverbesserung von Milchprodukten durch Fermentationsprozesse zur Verbesserung der Lebensmittelqualitätskontrolle (Yan et al., 2024).
  • Study on the effect of enzymolysis combined fermentation on reducing the off-flavor of egg white powder.: In diesem Artikel wird die Anwendung von Nonan als Indikator für die Messung der Reduktion von Fehlaromen in Eiweißpulver diskutiert, um Einblicke in die Verbesserung der sensorischen Eigenschaften von Nahrungsmitteln zu liefern (Chen et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oxidation kinetics of n-nonane: Measurements and modeling of ignition delay times and product concentrations.
Rotavera B, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 175-183 (2011)
Optimization of pressurized hot water extraction of Lavandin essential oils via central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(11), 4853-4861 (2014)
Optimization of process variables for essential oil from Lavandula angustifolia by PHWE using central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 1151-1161 (2014)
Condensation of a supersaturated vapor. VIII. The homogeneous nucleation of n-nonane.
Hung CH, et al.
J. Chem. Phys. , 90(3), 1856-1865 (1989)
Lip Kim Lee et al.
Applied and environmental microbiology, 76(3), 794-802 (2009-12-17)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) have attracted attention recently due to their proven adverse effects on animals and their increasing concentrations in various environmental media and biota. To gain insight into the fate of PBDEs, microcosms established with soils and sediments