Wichtige Dokumente
279501
1-Ethyl-4-piperidon
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
InChIKey
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Ethyl-4-piperidone has been used in the preparation of 3,5-bisarylmethylene-1-ethyl-4-piperidones.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)