24530
Hamilton® Spritze, Luer-Spitze
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
Empfohlene Produkte
Materialien
glass body
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
without needle Luer tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80301
Kanüle L
, n/a
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)