24531
Hamilton® Spritze, Luer-Spitze
702LT, volume 25 μL, needle size (not included)
Empfohlene Produkte
Materialien
glass body
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
without needle Luer tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80401
Kanüle L
, n/a
Volumen
25 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 702LT (Luer tip)
Allgemeine Beschreibung
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pharmacology for the Prehospital Professional null
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques null
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)