Merck
21313
Hamilton® Microliter Spritze, eingeklebte Nadel
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23s ga (cone tip)
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80387
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
Glaskörper mit passendem Edelstahlkolben.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)