Merck
240664
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorbenzol
anhydrous, 99%
Synonym(e):
o-DCB, o-Dichlorbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
Beilstein:
606078
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
anhydrous
Assay:
99%
bp:
178-180 °C (lit.)
Dampfdruck:
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.1 (vs air)
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Expl.-Gr.
9.2 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−18-−17 °C (lit.)
Dichte
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,2-Dichlorbenzol kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Phenyl)[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodoniumtriflaten und 1,2-Dibutylbenzol verwendet werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Phosphine?Nickel Complex Catalyzed Cross?Coupling of Grignard Reagents with Aryl and Alkenyl Halides: 1, 2?Dibutylbenzene.
Kumada, M, et al.
Organic Syntheses, 58, 127-127 (1978)
Da Young Hwang et al.
Nanotechnology, 28(2), 025603-025603 (2016-12-08)
We report that a high local strain was obtained for multilayer MoS2 nanoscrolls decorated with noble nanoparticles (Ag and Au NPs) using a rolling process beyond breaking or slipping of MoS2. The local strain was estimated through the bending strain in the nanoscrolls and
(Phenyl)[2?(Trimethylsilyl) Phenyl] Iodonium Triflate. An Efficient And Mild Benzyne Precursor
Kitamura T, et al.
Organic Syntheses, 78, 104-104 (2002)
Critical light instability in CB/DIO processed PBDTTT-EFT: PC 71 BM organic photovoltaic devices.
Pearson AJ, et al.
Organic Electronics, 30, 225-236 (2016)
Oxygen reduction at a water-1, 2-dichlorobenzene interface catalyzed by cobalt tetraphenyl porphyrine-A fuel cell approach.
Peljo P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(16), 10033-10043 (2011)